Merck
PHR1005
Supelco
アセトアミノフェン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
APIファミリー
paracetamol, acetaminophen
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアミノフェンは医薬品であり、解熱および鎮痛性などの薬理学的特性を有します。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
アセトアミノフェンは、分光光度法によるヒト血清または血漿サンプル中アセトアミノフェン測定の標準物質として使用できます。また、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による医薬品製剤中のアセトアミノフェン測定の標準物質として使用できます。
鎮痛薬
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析試験証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB7782を入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1005-10G:
PHR1005-1G:
PHR1005-10G-PW:
PHR1005-1G-BULK:
PHR1005-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reversed-phase HPLC method for the estimation of acetaminophen, ibuprofen and chlorzoxazone in formulations
Ravisankar.S, et al.
Talanta, 46, 1577-1581 (1998)
Simultaneous high-performance liquid chromatographic stability-indicating analysis of acetaminophen and codeine phosphate in tablets and capsules
Sisco.RW, et al.
Journal of Chromatography A, 348, 253-263 (1985)
Spectrophotometric Screening Method for Acetaminophen in Serum and Plasma
Liu.ZT and Oka.HK
Clinical Chemistry, 26, 69-71 (1980)
Elizabeth A Davis et al.
Current biology : CB, 30(22), 4510-4518 (2020-09-19)
Vagal afferent neuron (VAN) signaling sends information from the gut to the brain and is fundamental in the control of feeding behavior and metabolism [1]. Recent findings reveal that VAN signaling also plays a critical role in cognitive processes, including
Garry G Graham et al.
Drug safety, 28(3), 227-240 (2005-03-01)
The excellent tolerability of therapeutic doses of paracetamol (acetaminophen) is a major factor in the very wide use of the drug. The major problem in the use of paracetamol is its hepatotoxicity after an overdose. Hepatotoxicity has also been reported