certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. G0700000
traceable to USP 1301007
APIファミリー
guaifenesin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI Key
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1027-10G:
73339-1G-BULK:
PHR1027-1G:
PHR1027-1G-PW:
73339-1G:
PHR1027-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック