certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
APIファミリー
parabens
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI Key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
PHR1010-1G-BULK:
PHR1010-10G-PW:
PHR1010-1G-PW:
PHR1010-500MG-BULK:
PHR1010-10G:
PHR1010-500MG:
PHR1010-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.