APIファミリー
parabens
メーカー/製品名
EDQM
mp
95-98 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI Key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
パラオキシ安息香酸プロピルEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
P3650000-150MG:
P3650000-1EA:
P3650000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 75(2), 206-212 (2010-03-09)
p-Hydroxybenzoic acid esters (parabens) are commonly used antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations. Two microorganisms, isolated from non-sterile methyl paraben (MP) and propyl paraben (PP) solutions, were found to degrade the respective parabens. Identification by 16S rRNA partial gene sequencing revealed
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 360-369 (2013-10-08)
Here we proposed a battery of non-invasive biomarkers and a histological survey to examine physiological/anatomical features in embryos, eleutheroembryos (13 days post-fertilization, dpf), and larvae (28-42 dpf) of medaka to investigate the effects of embryonic exposure to propylparaben (PrP). Concentrations <1000 μg
Mutation research, 702(1), 86-91 (2010-08-05)
Propyl p-hydroxybenzoate, commonly referred to as propylparaben, is the most frequently used preservative to inhibit microbial growth and extend shelf life of a range of consumer products. The objective of this study was to provide further insight into the toxicological