製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
125-128 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチルパラベンは基本的に p-ヒドロキシ安息香酸のメチルエステルです。無毒であり、発癌性も全くありません。安定で不揮発性の化合物であり、食品、医薬品および化粧品中の抗菌性保存剤として使用されます。皮膚や消化管から容易に吸収されます。加水分解では、p-ヒドロキシ安息香酸に加水分解され、生成した抱合体は速やかに尿中に排泄されます。
メチルパラベンは安定で、不揮発性の、p-ヒドロキシ安息香酸のメチルエステルです。広い抗菌スペクトルを持つ抗菌性保存剤として食品、医薬品および化粧品に適用されます。発癌性はなく、細菌と同様、カビ様菌や酵母に対しても高い効果を示すことが分かっています。
アプリケーション
メチルパラベンは市販の食料品の標準的な保存剤であり、食品防腐剤の検出において、マイクロエマルジョン動電クロマトグラフィー(MEEKC)のアプリケーションを研究するために行われた実験的調査に用いられています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
47889:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chul-Hong Kim et al.
Genes, 12(2) (2021-03-07)
Bisphenol A (BPA) is a xenoestrogen chemical commonly used to manufacture polycarbonate plastics and epoxy resin and might affect various human organs. However, the cellular effects of BPA on the eyes have not been widely investigated. This study aimed to
Evaluation of the health aspects of methyl paraben: a review of the published literature
Soni.G.M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 40, 1335-1373 (2002)
Evaluation of the health aspects of methyl paraben: a review of the published literature.
Soni MG
Food And Chemical Toxicology, 40 (10), 1335-1373 (2002)
Combined activation of methyl paraben by light irradiation and esterase metabolism toward oxidative DNA damage
Okamoto Y, et al.
Chemical Research in Toxicology, 21, 1594-1599 (2008)
Application of microemulsion electrokinetic chromatography for the detection of preservatives in foods.
Huang H.y
Food Chemistry, 89 (2), 315-322 (2005)