安全性情報
32126
Supelco
Paraben target analyte mix solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Paraben target analyte mix solution may be used as a standard in the determination of parabens in cosmetic products using ultra-high performance liquid chromatography combined with ion chromatography through valve switching technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
Composition:
Methylparaben
Ethylparaben
n-Propylparaben
iso-Propylparaben
n-Butylparaben
iso-Butylparaben
Benzylparaben
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32126-VAR:
32126-BULK:
32126-5ML-BULK:
32126-5ML:4548173372662
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of parabens and inorganic anions in cosmetics by a two-dimensional ultrahigh-performance liquid chromatography-ion chromatography valve-switching method.
Wang L-F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(52), 32769-32776 (2017)