安全性情報
CRM47940
Supelco
PAHキャリブレーション用 Mix
TraceCERT®, certified reference material, 10 μg/mL each component in acetonitrile
別名:
多核芳香族炭化水素混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 μg/mL each component in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034 and ISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Naphthalene
    Pyrene
    Phenanthrene
    すべて表示 (16)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47940:4548173332840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olga Nikolaeva et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 208, 111586-111586 (2021-01-06)
This research studies a typical landscape of an agricultural area separated from the road by a ditch with trees. Soils were sampled at 1, 2, 7, 25, and 50 m from the road. The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), total
Adriana E Larrea Valdivia et al.
Environmental science and pollution research international, 27(3), 3065-3075 (2019-12-16)
The concentrations of PM2.5 and PM10, as well as those of the PAHs bound to these particles, were quantified at four sites in the region of Arequipa, Peru, during the year 2018. These samples were collected with high volume samplers
David J Cocovi-Solberg et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 257, 113470-113470 (2019-11-11)
Bioaccessibility extractions are increasingly applied to measure the fraction of pollutants in soil, sediment and biochar, which can be released under environmentally or physiologically relevant conditions. However, the bioaccessibility of hydrophobic organic chemicals (HOCs) can be markedly underestimated when the