certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 610
610
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
法的情報
アナライト
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11.0 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48743:4548173333786
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.