製品名
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
製品種目
Carbotrap®
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Using mesoporous silica MCM-41 for in-line enrichment of atmospheric volatile organic compounds: This study demonstrates the utilization of mesoporous silica MCM-41, similar to Carbotrap® 300, for trapping and analyzing atmospheric volatile organic compounds, highlighting the material′s effectiveness in environmental sampling solutions (Wu et al., 2006).
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
29746-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック