product name
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Carbotrap®
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
マトリックス
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with DANI, Markes, OI Analytical, PerkinElmer and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 大気中の揮発性有機化合物のインライン濃縮にメソポーラスシリカ MCM-41 を使用する: この研究では、Carbotrap® 300 に類似したメソポーラスシリカ MCM-41 を大気中の揮発性有機化合物の捕捉と分析に利用し、環境サンプル溶液における材料′の有効性を強調しています(Wu et al., 2006)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
21705-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)