主要文書
1.15165
Supelco
Amberlite MB-6113 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
別名:
polymeric adsorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
製品名
Ion exchanger Amberlite MB-6113, suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
フォーム
resin
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrix
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
PS-DVB
粒径
355-1180 μm
分離法
mixed mode
保管温度
15-25°C
詳細
mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
アナリシスノート
Description: blue and cream-coloured spherules
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3