安全性情報
91973
Sigma-Aldrich
アンバーライト HPR1100
Na ion exchange resin, strongly acidic, 20-50 mesh
別名:
Amberlite HPR1100 Na, Amberlite HPR1100 sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
beads
メーカー/製品名
Du Pont Amberlite
パラメーター
5-150 °C operating temperature
損失
~45% loss on drying, 110°C
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid
粒径
20-50 mesh
535-635 μm
動作pH範囲
0-14
キャパシティ
≥2.0 eq/L total exchange capacity(Na+ form)
42.0-48.0 % water retention capacity(Na+ form)
分離法
strong cation exchange
詳細
AMBERLITE HPR1100 Naイオン交換樹脂は、脱灰および産業用軟化用の強酸性陽イオン交換樹脂です。
アプリケーション
AMBERLITE HPR1100 は以下の応用に使用できるカチオン交換樹脂です:
  • ポリエチレングリコールのグラフティング(エポキシドの領域選択アジドリシス用触媒として使用)。
  • β-シクロデキストリンの固定化(エポキシドを還元してアルコールを生成するための相間移動触媒として使用)。
  • 水溶液からヒ素と銅を除去する吸着材として。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91973-1KG-F:
91973-250G-F:
91973-VAR-F:
91973-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arsenite and arsenate sorption by hydrous ferric oxide/polymeric material.
Habuda-Stanic M, et al.
Desalination, 229(1-3), 1-9 (2008)
Removal of copper from aqueous solution by ion exchange resins.
Veli S and Pekey B
Fresenius Environmental Bulletin, 13(3), 244-250 (2004)
Poly (ethylene glycol) grafted onto dowex resin: an efficient, recyclable, and mild polymer-supported phase transfer catalyst for the regioselective azidolysis of epoxides in water.
Kiasat AR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(21), 8382-8385 (2008)
Wei Zhang et al.
Chemosphere, 227, 247-255 (2019-04-17)
Previous studies have demonstrated that anaerobic digestion (AD) enhances sludge dewaterability. However, the mechanism of AD influence on digested sludge dewaterability is still not well understood. In this study, moisture distribution and bond energy were used to evaluate the influence
Immobilization of ?-cyclodextrin onto Dowex resin as a stationary microvessel and phase transfer catalyst.
Kiasat AR and Sayyahi S
Catalysis Communications, 11(5), 484-486 (2010)