安全性情報
428736
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh
別名:
AmberLite MB20 H/OH混合イオン交換樹脂 水素及び水酸化物フォーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20混合イオン交換樹脂,
形状
beads
品質水準
組成
HCR-S[H+] and SBR[OH-]: in accordance
パラメーター
60 °C max. temp.
湿度
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
粒径
20-50 mesh
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
分離法
mixed mode
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AmberLite MB20は、脱塩水を導電率<0.1 µS/cmまで研磨するために設計された優れたプレミックス混合床製品です。
アプリケーション
AmberLite MB20の水素および水酸化物は、Alpkem自動分析装置[1]のイオン交換樹脂バッグおよびイオンクロマトグラフィーによるリター層および土壌中の無機窒素の評価に使用されました。[2]凝縮液研磨用の特殊加工樹脂である、混合床イオン交換樹脂です。工程中およびカラム脱塩に最適です。
コンデンセ-ト精製用に特別に処理された混合ベッドイオン交換樹脂;製造過程やカラムの脱塩に最適です。
特徴および利点
ビーズのサイズが均一なため表面積が大きくなっており、容量を高め、反応速度を大きくすることができます。核グレード、ゲル状、スチレン-ジビニルベンゼン共重合体マトリックス。
その他情報
このイオン交換樹脂は特別な処理や洗浄を行っていません。適切な予備溶出と洗浄を行うことをお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
428736-100G:
428736-VAR:
428736-BULK:
428736-1KG:
428736-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)