主要文書
1.15127
Supelco
Ion exchanger Amberlite MB-3
mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
別名:
Ion exchanger Amberlite MB-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41115711
形状
resin
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
マトリックス
PS-DVB
粒径
300-1180 μm
密度
0.69 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
分離法
mixed mode
アナリシスノート
Description: blue and cream-coloured spherules
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 80 %
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.