主要文書
1.12463
Supelco
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
別名:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
マトリックス
PS-DVB
マトリックス活性基
SAX
粒径
300-1180 μm
密度
1.063-1.093 mg/L
かさ密度
670 g/L
分離法
anion exchange
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2