安全性情報
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite IRA-67 遊離塩基, free base
品質水準
フォーム
beads
湿度
~60%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
Acrylic (gel)
マトリックス活性基
tertiary amine
粒径
500-750 μm
キャパシティ
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI Key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
大きな有機化合物用の大容量な弱塩基性陰イオン交換樹脂一般的な用途には:脱酸、アルコ-ル飲料の脱イオン化プロセス、酸性天然物の単離、novabiacinおよびセファロスポリンの精製、中性および酸性アミノ酸のpH10以下での分離、低いpHでのヘパリン酸の除去、クエン酸の濃縮、乳清の脱塩
その他情報
以前の商品名 IRA-68
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06411-BULK:
06411-1KG:
06411-VAR:
06411-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)