Merck
216569
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite IRA-410, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene, 20-25 mesh
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
フォーム
beads
自己発火温度
800 °F
パラメーター
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
湿度
45-51%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene/divinylbenzene
マトリックス活性基
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
粒径
20-25 mesh
600-750 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.25 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCO)(Cc2c(cccc2)C=C)(C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
陰イオン交換樹脂のAmberlite IRA-410は、触媒濃度が低く、比較的低温の反応で特に効果的な触媒です。 Amberlite IRA-410は、スチレン・ジビニルベンゼン骨格を持つゲル型樹脂です。
アプリケーション
Amberlite IRA-410はカラムの充填剤として用いられました。 Amberlite IRA-410はHPLCによる尿検査にも使用されました。
水質調整、ヨウ素イオン除去、溶液中和、キサンタンやキサンタン色素の捕捉などに用いられる強塩基性(II型)陰イオン交換樹脂です。 ;I型塩基性樹脂よりも再生効率が良好です。
特徴および利点
触媒反応において有用なベンジルジメチル(2-ヒドロキシエチル)アンモニウム基、塩素イオン型を有する強塩基性ゲル型樹脂
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216569-VAR:
216569-100G:
216569-500G:
216569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of selenium by atomic absorption spectrometry with simultaneous retention of selenium (IV) and tetrahydroborate (III) on an anion-exchange resin followed by flow injection hydride generation from the solid phase
Carrero, PabloaE, and JulianaF Tyson.
Analyst, 122, 915-919 (1997)
Tatyana Elkin et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(4) (2019-02-20)
Polystyrene-b-polyethylene glycol (PS-b-PEG) amphiphilic block copolymers featuring a terminal tridentate N,N,N-ligand (terpyridine) were synthesized for the first time through an efficient route. In this approach, telechelic chain-end modified polystyrenes were produced via reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization by using terpyridine
I R Sequeira et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 24(9), e401-e411 (2012-07-05)
We explored the temporal dynamics of the lactulose mannitol test and the influence of a single dose of aspirin. Twenty healthy female volunteers each received 600 mg aspirin or placebo in random sequence and were subsequently dosed with 10 g
Catalysis by Anion Exchange Resins.
Schmidle, Claude J., and Richard C. Mansfield.
Ind. and Eng. Chem., 44, 1388-1390 (1952)