安全性情報
06428
Supelco
Amberlite IRC120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
別名:
Amberlite IR120水素型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
アンバーライト IRC120 H、水素型, strongly acidic, hydrogen form
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
詳細
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
形状
beads
自己発火温度
800 °F
パラメーター
121 °C max. temp.
テクニック
LPLC: suitable
損失
~50% loss on drying, 110 °C
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid
粒径
620-830 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.8 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite IR120はゲル型強酸性陽イオン交換樹脂および不均一触媒です。
アプリケーション
Amberlite IR120は、アンモニアボランの加水分解によるその後の水素発生のために、Co2+またはRu3+イオンとキレートを形成するための触媒担体として使用されてきました。トリグリセリド源からのエポキシドの合成中に、過酸化水素(H2O2)によって行われるオキシラン開環反応のための触媒として使用することができます。Amberlite IR120水素型を使ってH+/Pb2+、H+/Ni2+、およびH+/Cr3+系のイオン交換平衡を調べることができます。
低いpHでのアミノ酸除去、USP(米国薬局方)カリウム法など、多種多様な化学的プロセスへの適用に適している強酸性陽イオン交換樹脂
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06428-250G:
06428-5KG:
06428-1KG:
06428-BULK:
06428-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ion-exchange equilibria of Pb2+, Ni2+, and Cr3+ ions for H+ on Amberlite IR-120 resin.
Carmona M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(6), 1325-1331 (2008)
Hydrogen generated from hydrolysis of ammonia borane using cobalt and ruthenium based catalysts.
Liu CH, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(3), 2950-2959 (2012)
Degradation of the oxirane ring of epoxidized vegetable oils with hydrogen peroxide using an ion exchange resin.
Campanella A and Baltanas MA
Catalysis Today, 107, 208-214 (2005)