主要文書
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
別名:
synthetic calcium silicate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
品質水準
形状
resin
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
マトリックス
PS-DVB
マトリックス活性基
SCX
粒径
300-1100 μm
かさ密度
850 kg/m3
分離法
cation exchange
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3