安全性情報
41349
Supelco
Amberlite FPC23 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-40 mesh, strongly acidic
別名:
Amberlite FPC23 H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite FPC23, hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
品質水準
フォーム
beads
テクニック
LPLC: suitable
表面積
800 m2/g
損失
40-55% loss on drying
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
16-40 mesh
ポアサイズ
200 Å mean pore size
分離法
reversed phase
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Amberlite FPC23 is proton ion-exchanger resin. Amberlite FPC23 H, macroreticular strongly acidic cation exchange resin for deashing of corn syrups and the softening of beet sugar syrups.
アプリケーション
Amberlite FPC23 was used to obtain protonated nanostructured aluminosilicate through ion-exchange columns.
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
41349-BULK:
41349-1KG:
41349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pavel Gershkovich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(7), 2390-2400 (2008-12-19)
The aim of this work was to assess the ability of aqueous suspensions of surface-modified nanostructured aluminosilicate (NSAS) compounds to reduce the intestinal absorption of cholesterol in a rat model. The rats were divided into 10 treatment groups which included