安全性情報
216399
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlyst® 15 水素フォーム, wet
フォーム
beads
品質水準
品質
wet
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
≤1.6%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
<300 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
分離法
cation exchange
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
強酸性のスルホン酸基を持った、巨大網状ポリスチレンベースのイオン交換樹脂です。強酸の優れたソースとして使用されます。複数回使用できます。アンバーリスト15は、触媒として使用できる、熱感受性のマクロポーラススルホン酸イオン交換酸樹脂です。
アプリケーション
アンバーライト15は、HPLC解析のためのカラム充填剤として使用されます。アンバーライト15水素フォームは、TLCやペーパーおよびLPLクロマトグラフィーのための分離メディアに使用できます。
不均一系酸触媒反応として用いられる強酸性陽イオン交換樹脂;非水系触媒反応に適しています。
化学的/物理的耐性
膨潤(乾燥~溶媒飽和%):
ヘキサン 10~15;トルエン 10~15;二塩化エチレン 15~20;酢酸エチレン 30~40;95%エチレングリコ-ル 60~70;水 60~70
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216399-500G:
216399-2.5KG:
216399-VAR:
216399-25G:
216399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)