Merck
542571
Supelco
Amberlyst® A26 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Amberlyst® A26, hydroxide form
品質水準
形状
beads
濃度
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
パラメーター
60 °C OH- form max. temp.
湿度
66-75%
テクニック
LPLC: suitable
ベッドの深さ
≥24 in.
表面積
~30 m2/g
不純物
45-65% (moisture)
マトリックス
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
quaternary ammonium functional group
粒径
16-45 mesh
560-700 μm
ポアサイズ
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
キャパシティ
0.8 meq/mL by wetted bed volume
かさ密度
41 lb/cu.ft
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Amberlyst®A26 水酸化物型は、アルドール縮合を触媒するために使用される四級アンモニウム官能性を有する強塩基性のマクロ網状樹脂であり、水性および非水性媒体中で、炭化水素およびその他の非極性溶媒から陰イオン性遷移金属錯体、メルカプタンおよび酸を除去するのにも有用です。フローインジェクション原子吸光分析法を用いてカドミウムを定量するために使用されました。また、カラムクロマトグラフィーアッセイのためのパッケージ材料としても使用されました。
炭化水素からの遷移金属複合体、メルカプタンの除去に、非極性溶媒からの酸の除去に、またフェノ-ル・アセトン溶液の脱酸に用いられる強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂多孔質構造により、非水系および水系溶媒中で優れた重合触媒として働きます。pH制限はありません。
特徴および利点
強酸、高濃度アルダル酸、脂肪族や芳香族炭化水素、アルコ-ル、エ-テル、その他の一般的な溶媒において不活性です。
最大使用温度は60℃です。
法的情報
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
542571-100G:
542571-VAR:
542571-1KG:
542571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry with cold vapor generation by a tetrahydroborate-form anion-exchanger.
Chuachuad, Wipharat, and Julian F. Tyson.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 20, 273-281 (2005)
Hua Zhao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(6), 1908-1916 (2011-02-02)
The enzymatic preparation of biodiesel has been hampered by the lack of suitable solvents with desirable properties such as high lipase compatibility, low cost, low viscosity, high biodegradability, and ease of product separation. Recent interest in using ionic liquids (ILs)
Kuo-Ching Mei et al.
ACS nano, 14(10), 13343-13366 (2020-09-18)
We developed a custom-designed liposome carrier for codelivery of a potent immunogenic cell death (ICD) stimulus plus an inhibitor of the indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO-1) pathway to establish a chemo-immunotherapy approach for solid tumors in syngeneic mice. The carrier was constructed
関連コンテンツ
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.