Merck
476633
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA-67 遊離塩基, free base
品質水準
形状
beads
湿度
~60%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
Acrylic (gel)
マトリックス活性基
tertiary amine
粒径
500-750 μm
キャパシティ
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI Key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite IRA 67は、大きな有機分子に対する高いキャパシティを持った、弱塩基性陰イオン交換樹脂です。
アプリケーション
Amberlite IRA 67は、乳酸の適合性を調べるために使用されています。
大きな有機化合物用の大容量な弱塩基性陰イオン交換樹脂一般的な用途には:脱酸、アルコ-ル飲料の脱イオン化プロセス、酸性天然物の単離、novabiacinおよびセファロスポリンの精製、中性および酸性アミノ酸のpH10以下での分離、低いpHでのヘパリン酸の除去、クエン酸の濃縮、乳清の脱塩
物理的形状
弱塩基性ゲル、三級アミン基
その他情報
以前の商品名 IRA-68
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
476633-500G:
476633-VAR:
476633-1KG:
476633-100G:
476633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
L (+)-Lactic acid recovery from cassava bagasse based fermented medium using anion exchange resins.
John, Rojan P., K. Madhavan Nampoothiri, and Ashok Pandey
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51, 1241-1248 (2008)