安全性情報
A9960
Sigma-Aldrich
Amberlite IRA-67 遊離塩基
gel form, 16-50 mesh (wet)
別名:
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
フォーム
gel form
品質水準
含みます
~60% moisture content
パラメーター
≤60 °C temperature
湿度
~60%
Matrix
Acrylic (gel)
マトリックス活性基
polyamine
粒径
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
キャパシティ
1.6 meq/mL
5.6 meq/g
SMILES記法
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI Key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
大きな有機化合物用の大容量な弱塩基性陰イオン交換樹脂一般的な用途には:脱酸、アルコ-ル飲料の脱イオン化プロセス、酸性天然物の単離、novabiacinおよびセファロスポリンの精製、中性および酸性アミノ酸のpH10以下での分離、低いpHでのヘパリン酸の除去、クエン酸の濃縮、乳清の脱塩
Amberlite IRA-67 free base can be used in anion exchange media. It has been used as an adsorbent for lactic acid extraction from aqueous solution, and for the extraction of rhinacanthin from Rhinacanthus nasutus leaves.
その他情報
以前の商品名 IRA-68
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9960-500G:
A9960-VAR:
A9960-BULK:
A9960-1KG:
A9960-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
P Gluszcz et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 26(3), 185-190 (2004-03-05)
The aim of the study was to determine properties of selected ion-exchange resins for citric and lactic acids recovery, to define sorption isotherms for these acids at different temperatures (in the range of 20-60 degrees C) and to determine diffusion
The role of lactic acid adsorption by ion exchange chromatography.
Gao, Q., et al.
PLoS ONE, 5, 13948-13948 (2010)
P Panichayupakaranant et al.
Journal of chromatographic science, 47(8), 705-708 (2009-09-24)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method is described for the simultaneous determination of rhinacanthin-C, rhinacanthin-D, and rhinacanthin-N in Rhinacanthus nasutus leaves. The method involved the use of a TSK-gel ODS-80Ts column (5 microm, 4.6 x 150 mm i.d.) with the