安全性情報
C4650
Sigma-Aldrich
コレスチラミンレジン
別名:
コレスチラミン, ダウエックス 1X2 Cl-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
フォーム
powder
品質水準
テクニック
activity assay: suitable
Matrix
polystyrene/divinylbenzene
pH
4—6
キャパシティ
~1.0 meq/g(dry)
アプリケーション
コレスチラミンは、次の用途で使用されています:
  • マウスにおける胆汁酸プールサイズと糞便中胆汁酸排出を調べるための食事のサプリメントとして
  • 野生型(WT)線維芽細胞増殖因子15(Fgf15)−/−およびFgf15トランスジェニック(TF)マウスにおいて胆汁酸(BA)レベルを変化させて、肝線維症発症に対するその影響を調べるため
  • 胆汁酸(BA)に対する画分の結合能力を調べるための in vitro 消化プロセス
コレスチラミン樹脂は、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、および陰イオン交換担体で使用されます。コレスチラミンは、胆嚢摘出術後の下痢の緩和、難治性胆汁うっ滞性搔痒症の管理および肥満を研究するために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
コレスチラミンは、陽イオン交換樹脂ポリマーです。この樹脂は胆汁酸捕捉剤であり、小腸管腔の胆汁酸の塩素アニオンを置き換えて、糞便中の胆汁酸の排出と血中胆汁酸レベルの低下を引き起こします。コレスチラミンは、一次性高コレステロール血症の治療に使用されます。この樹脂は、低密度脂質(LDL)コレステロールの用量依存性低下を誘発します。冠状動脈疾患のリスクを軽減します。
その他情報
架橋ポリスチレンに第4級アンモニウム官能基を結合
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4650-100G:
C4650-25G:
C4650-BULK:
C4650-5G:
C4650-250G:
C4650-VAR:
C4650-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Noémie Péan et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 58(4), 1451-1460 (2013-05-21)
Many regulatory pathways are involved in liver regeneration after partial hepatectomy (PH) to initiate growth, protect liver cells, and sustain functions of the remnant liver. Bile acids (BAs), whose levels rise in the blood early after PH, stimulate both hepatocyte
Ju-Ling Liu et al.
PLoS genetics, 8(3), e1002553-e1002553 (2012-03-23)
Mammalian bile acids (BAs) are oxidized metabolites of cholesterol whose amphiphilic properties serve in lipid and cholesterol uptake. BAs also act as hormone-like substances that regulate metabolism. The Caenorhabditis elegans clk-1 mutants sustain elevated mitochondrial oxidative stress and display a
Guodong Li et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(11), G829-G837 (2013-10-05)
Farnesoid X receptor (FXR, Nr1h4) is a ligand-activated transcription factor belonging to the nuclear receptor superfamily. FXR is essential in maintaining bile acid (BA) homeostasis, and FXR(-/-) mice develop cholestasis, inflammation, and spontaneous liver tumors. The signal transducer and activator
A R Bolier et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 75(4), 399-404 (2013-02-14)
Pruritus can be the dominant symptom of cholestatic liver disease but is difficult to treat since unraveling its pathophysiology is a great challenge. Serum autotaxin activity correlates with pruritus intensity, but its causal relationship, expression pattern and exact mode of
Robert W Crawford et al.
PLoS pathogens, 8(9), e1002918-e1002918 (2012-10-03)
Intestinal inflammation changes the luminal habitat for microbes through mechanisms that have not been fully resolved. We noticed that the FepE regulator of very long O-antigen chain assembly in the enteric pathogen Salmonella enterica serotype Typhimurium (S. Typhimurium) conferred a