Merck
C1129
Sigma-Aldrich
コール酸
from bovine and/or ovine, ≥98%
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン酸, コラン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O5
CAS番号:
分子量:
408.57
Beilstein:
2822009
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine and/or ovine
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コール酸は肝臓で生成される主要な一次胆汁酸であり、脂肪吸収とコレステロール排泄を促進します。非変性イオン性洗剤です。
アプリケーション
食餌性コール酸は、結腸上皮細胞の増殖に対する影響を評価する研究で使用されています。また、ヒト赤血球ゴーストの抽出と比較を調査する研究でも使用されています。
膜タンパク質の抽出に用いられる非変性イオン溶剤。
生物化学的/生理学的作用
胆汁酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1129-VAR:
C1129-25G-KC:
C1129-25G:
C1129-1KG:
C1129-100G:
C1129-BULK:
C1129-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
E E Deschner et al.
Digestion, 21(6), 290-296 (1981-01-01)
Administration of cholic acid (1.0% of the diet) to male Fisher rats for 3 days resulted in increased numbers of DNA synthesizing epithelial cells per colonic crypt column as compared to those found in either control or 0.2% cholic acid-fed
Hui Zhou et al.
JCI insight, 5(20) (2020-10-16)
High-fat feeding (HFF) leads to gut dysbiosis through unclear mechanisms. We hypothesize that bile acids secreted in response to high-fat diets (HFDs) may act on intestinal Paneth cells, leading to gut dysbiosis. We found that HFF resulted in widespread taxonomic
R Coleman et al.
Biochimica et biophysica acta, 436(1), 38-44 (1976-06-04)
1. Human erythrocyte ghosts were extracted with individual free and conjugated bile salts and, for comparison, with Triton X-100 under conditions approximating to physiological temperature, pH and tonicity. 2. Treatment with cholate, glycocholate, taurocholate, or with Triton X-100 gave lipid-depleted
Michael Lazarou et al.
The FEBS journal, 276(22), 6701-6713 (2009-10-22)
Complex IV is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. In humans, biogenesis of complex IV involves the coordinated assembly of 13 subunits encoded by both mitochondrial and nuclear genomes. The early stages of complex IV assembly involving mitochondrial
Spyridon Theofilopoulos et al.
Nature chemical biology, 9(2), 126-133 (2013-01-08)
Liver X receptors (Lxrα and Lxrβ) are ligand-dependent nuclear receptors critical for ventral midbrain neurogenesis in vivo. However, no endogenous midbrain Lxr ligand has so far been identified. Here we used LC/MS and functional assays to identify cholic acid as
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.