Merck
C9377
Sigma-Aldrich
ケノデオキシコール酸
別名:
3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸, 5β-コラン酸-3α,7α-ジオール, ケノジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
Beilstein:
3219887
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
形状
powder
分子量
392.57 g/mol
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
(3)
3
mp
165-167 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケノデオキシコール酸は、肝臓でコレステロールから合成される胆汁酸です。
アプリケーション
ケノデオキシコール酸は、脳腱黄色腫症(CTX)のための長期補充療法としての効果を評価する研究に使用されています。また、イレオストミー患者における、胆汁酸の小腸吸収における影響を調べる研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
胆汁酸
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9377-100MG-KC:
C9377-500MG:
C9377-1G:
C9377-VAR:
C9377-BULK:
C9377-25G:
C9377-100MG:
C9377-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gallstone dissolution in man using chenodeoxycholic acid
Bell, G., et al.
Lancet, 300, 1213-1213 null
A Stiehl et al.
Gastroenterology, 98(2), 424-428 (1990-02-01)
The effects of ursodeoxycholic acid and chenodeoxycholic acid on the small-intestinal absorption of endogenous bile acids were studied in patients with ileostomies who served as a model to investigate small-intestinal absorption in humans. In the control period, the eight patients
M O Osman et al.
Gut, 43(2), 232-239 (1999-04-06)
Interleukin 8 (IL-8) has recently been proposed to have an important role in mediating the development of the systemic sequelae associated with severe acute pancreatitis. To define the role of IL-8 in acute pancreatitis by neutralising its effects with a
Wei Zhou et al.
Journal of biomolecular screening, 15(5), 488-497 (2010-05-08)
Dietary long-chain fatty acid (LCFA) uptake across cell membranes is mediated principally by fatty acid transport proteins (FATPs). Six subtypes of this transporter are differentially expressed throughout the human and rodent body. To facilitate drugs discovery against FATP subtypes, the
Sunder Mudaliar et al.
Gastroenterology, 145(3), 574-582 (2013-06-04)
Obeticholic acid (OCA; INT-747, 6α-ethyl-chenodeoxycholic acid) is a semisynthetic derivative of the primary human bile acid chenodeoxycholic acid, the natural agonist of the farnesoid X receptor, which is a nuclear hormone receptor that regulates glucose and lipid metabolism. In animal
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.