Merck
G0759
Sigma-Aldrich
グリコケノデオキシコール酸ナトリウム
別名:
3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 N-(カルボキシメチル)アミド ナトリウム塩, N-(3α,7α-ジヒドロキシ-24-オキソコラン-24-イル)グリシン ナトリウム塩, グリコケノデオキシコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H42NNaO5
CAS番号:
分子量:
471.61
Beilstein:
3847290
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
フォーム
powder
分子量
471.61 g/mol
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
官能基
sulfonic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコケノデオキシコール酸(GCDC)は、有毒な疎水性胆汁酸塩です。
アプリケーション
グリコケノデオキシコール酸ナトリウムは、DNA損傷の、胆汁酸誘発性の修復を評価する研究に使用されています。 また、ヒト胆汁酸の存在下における、A型Clostridium perfringens (ウェルシュ菌) によるエンテロトキシン生産を調べる研究にも使用されています。
グリコケノデオキシコール酸ナトリウムは、特定の胆汁酸に対する菌株の脱共役能を決定するために、胆汁酸の脱共役のためのMRS(de Man, Rogosa and Sharpe)寒天培地の添加剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリコケノデオキシコール酸(GCDC)は、Fasが部分的に媒介する肝細胞のアポトーシスを誘導します。
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0759-1G:
G0759-500MG:
G0759-VAR:
G0759-250MG:
G0759-BULK-8:
G0759-25MG:
G0759-10G:
G0759-25MG-KC:
G0759-VAR-8:
G0759-100MG:
G0759-25G:
G0759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana I Prieto et al.
Genetics, 174(2), 575-584 (2006-08-05)
Exposure of Salmonella enterica to sodium cholate, sodium deoxycholate, sodium chenodeoxycholate, sodium glycocholate, sodium taurocholate, or sodium glycochenodeoxycholate induces the SOS response, indicating that the DNA-damaging activity of bile resides in bile salts. Bile increases the frequency of GC -->
Lin Lin et al.
American journal of translational research, 11(6), 3365-3374 (2019-07-18)
Human noroviruses (HuNoVs) are a major cause of epidemic and sporadic cases of acute gastroenteritis worldwide. Recently, human intestinal enteroids (HIEs) have been shown to support the replication of HuNoVs, and be an excellent model to study HuNoV-host interactions. We
Robert L Atmar et al.
The Journal of infectious diseases, 221(5), 739-743 (2019-10-16)
The development of an in vitro cultivation system for human noroviruses allows the measurement of neutralizing antibody levels. Serum neutralizing antibody levels were determined using a GII.4/Sydney/2012-like virus in human intestinal enteroids in samples collected before and 4 weeks after
Hui Wang et al.
Journal of cellular physiology, 235(2), 1615-1623 (2019-07-28)
The incidence of gallbladder cancer (GBC) is relatively rare but a high degree of malignancy. The migration and invasion potential of GBC severely affects the prognosis of patients with GBC. Glycochenodeoxycholate (GCDC) is one of the most important components in
N L Heredia et al.
FEMS microbiology letters, 68(1), 15-21 (1991-11-01)
The effect of human bile juice and bile salts (sodium cholate, sodium taurocholate, sodium glycochenodeoxycholate and sodium chenodeoxycholate) on growth, sporulation and enterotoxin production by enterotoxin-positive and enterotoxin-negative strains of Clostridium perfringens was determined. Each bile salt inhibited growth to
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.