由来生物
synthetic
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
分子量
average mol wt 1000
凝集数
2.1
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
官能基
amide
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G2878-25G:
G2878-100MG-KC:
G2878-BULK:
G2878-1G:
G2878-100MG:
G2878-5G:
G2878-500MG:
G2878-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.