Merck
337609
Sigma-Aldrich
グリココール酸-(グリシル-1-13C) 一水和物
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC25H43NO6 · H2O
CAS番号:
分子量:
484.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
135-140 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O.C[C@H](CCC(=O)NC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1/i23+1;
InChI Key
WDKPRHOCWKLQPK-TXDHSPGBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
回腸機能障害診断での13CO2呼吸検査に使用される基質です
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
337609-25MG:
337609-BULK:
337609-100MG:
337609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
グリシン
SAFC
G5417
グリシン
G W Hepner
Gastroenterology, 68(1), 8-16 (1975-01-01)
Deconjugation of bile salts was assessed by measuring the rate of appearance of 14-CO2 in the breath after the administration of cholyl [1-14-C]glycine to patients with ileal dysfunction (ileitis or ileal resection), cholesterol cholelithiasis with or without cholecystectomy, and control
Ximena Mora-Cubillos et al.
Molecular nutrition & food research, 59(12), 2480-2490 (2015-09-29)
To identify the most discriminant dietary biomarkers of nuts exposure in subjects with metabolic syndrome (MetS), and investigate the potential association between exposure and the severity of the MetS diagnostic traits. We applied the untargeted LC-ESI-qToF-MS-driven metabolomic workflow to explore