Merck
739723
Sigma-Aldrich
グリココール酸-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
3α,7α,12α-トリヒロドキシ-5β-コラン酸-24-oic-2,2,4,4-d4 N-(カルボキシメチル)アミド, N-(3α,7α,12α-トリヒドロキシ-24-オキソコラン-24-yl)-グリシン-2,2,4,4-d4, コリルグリシン-2,2,4,4-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H39NO6
CAS番号:
分子量:
469.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-168 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
InChI Key
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739723-VAR:
739723-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Runbin Sun et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 49(3), 276-286 (2020-12-31)
Our previous study suggests that berberine (BBR) lowers lipids by modulating bile acids and activating intestinal farnesoid X receptor (FXR). However, to what extent this pathway contributes to the hypoglycemic effect of BBR has not been determined. In this study
Diana M Shih et al.
Journal of lipid research, 56(1), 22-37 (2014-11-08)
We performed silencing and overexpression studies of flavin containing monooxygenase (FMO) 3 in hyperlipidemic mouse models to examine its effects on trimethylamine N-oxide (TMAO) levels and atherosclerosis. Knockdown of hepatic FMO3 in LDL receptor knockout mice using an antisense oligonucleotide