由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
分子量
micellar avg mol wt 2100
凝集数
4
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
アプリケーション
detection
官能基
sulfonic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9034-BULK:
T9034-VAR:
T9034-1G:
T9034-100G:
T9034-25G:
T9034-5G:
試験成績書(COA)