Merck
T0557
Sigma-Aldrich
タウロデオキシコール酸ナトリウム 水和物
BioXtra, ≥97% (TLC)
別名:
2-([3α,12α-ジヒドロキシ-24-オキソ-5β-コラン-24-イル]アミノ)エタンスルホン酸, タウロデオキシコール酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H44NO6SNa · xH2O
CAS番号:
分子量:
521.69 (anhydrous basis)
Beilstein:
3901204
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97% (TLC)
分子量
micellar avg mol wt 3100
凝集数
6
不純物
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
1-4 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タウロウルソデオキシコール酸ナトリウムは小腸に自然に存在している胆汁酸塩です。
アプリケーション
タウロウルソデオキシコール酸ナトリウムは齧歯類肝臓の胆汁酸塩取り込みの短期のフィードバック制御を評価する研究で使用されています。タウロウルソデオキシコール酸ナトリウムは、その腸上皮細胞において小胞体(ER)ストレスを解消する能力について調べる研究でも使用されています。タウロウルソデオキシコール酸ナトリウムは同じく内部のミトコンドリア膜タンパク質を含む膜タンパク質の単離に使用されます。
胆汁酸塩に関連し、陰イオン界面活性剤で、ミトコンドリア内膜タンパク質などの膜タンパク質の分離に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0557-BULK:
T0557-5G:
T0557-500MG:
T0557-1G:
T0557-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emanuel Berger et al.
Biochemical and biophysical research communications, 409(4), 610-615 (2011-05-25)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronically relapsing and immune-mediated disorders of the gastrointestinal tract. Endoplasmic reticulum (ER) stress mechanisms in the epithelium have been demonstrated to be implemented into the pathogenesis of intestinal inflammation. Chemical chaperones have been demonstrated to
Stefanie Mühlfeld et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 56(6), 2387-2397 (2012-07-19)
The sodium taurocholate cotransporting polypeptide (Ntcp) is the major bile salt uptake transporter at the sinusoidal membrane of hepatocytes. Short-term feedback regulation of Ntcp by primary bile salts has not yet been investigated in vivo. Subcellular localization of Ntcp was
Kalinne Kelly Lima Gadelha et al.
Experimental physiology, 104(2), 199-208 (2018-12-19)
What is the central question of this study? Is the responsiveness of isolated segments of the rat oesophagus to contractile or relaxant stimuli susceptible to acute luminal exposure of the oesophagus to an acid solution that contains pepsin and bile
Salma Alavi et al.
Cell, 181(7), 1533-1546 (2020-07-08)
The gut microbiome is the resident microbial community of the gastrointestinal tract. This community is highly diverse, but how microbial diversity confers resistance or susceptibility to intestinal pathogens is poorly understood. Using transplantation of human microbiomes into several animal models
Susanne Naumann et al.
Nutrients, 11(6) (2019-06-28)
Dietary fibres are reported to interact with bile acids, preventing their reabsorption and promoting their excretion into the colon. We used a method based on in vitro digestion, dialysis, and kinetic analysis to investigate how dietary fibre enriched food ingredients
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.