由来生物
bovine bile (ex gall bladder)
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
392.57 g/mol
mp
171-174 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
遺伝子情報
human ... ATIC(471)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2510-VAR:
D2510-100G:4548173193922
D2510-500G:4548173193946
D2510-10G-KC:
D2510-25G:
D2510-BULK:
D2510-10G:4548173193939
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.