由来生物
bovine bile
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95%
分子量
376.57 g/mol
mp
183-188 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
HR-L6250:
L6250-1G-KC:
L6250-BULK:
L6250-25G:
L6250-1G:
L6250-10G:
L6250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
関連コンテンツ
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.