Merck
1171273
USP
デオキシコール酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸, 7-デオキシコール酸, デスオキシコール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
Beilstein:
3219882
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
deoxycholic acid
メーカー/製品名
USP
mp
171-174 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1171273-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)