Merck
C4706
Sigma-Aldrich
トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン 塩酸塩
powder
別名:
TCEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15O6P · HCl
CAS番号:
分子量:
286.65
Beilstein:
3724376
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Protect from moisture
品質水準
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI Key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩(TCEP.HCl)は、不揮発性の固体です。強力な還元剤です。1HCl水溶液の還流中にトリス(2-シアノエチル)ホスフィンの酸加水分解を行うことによって合成できます。1さまざまなペプチドおよびタンパク質におけるジスルフィド結合のin vitroおよびin vivoでの還元など、さまざまなバイオ用途に使用されています。TCEPは、Zn(II)、Cd(II)、Pb(II)、Ni(II)などさまざまな重金属イオンについての有用なキレート剤です。
アプリケーション
トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩(TCEP..HCl)は、下記に使用することができます:
  • スルホキシド、塩化スルホニル、N-酸化物、アジ化物の還元に対する還元剤。銅触媒存在下でのアジド-アルキン付加環化反応。
  • さまざまなタンパク質のジスルフィド結合を還元するため。
  • 水中でのジスルフィドの選択的還元試薬。
  • 粗反応混合物が塩基化したときに、当該混合物を水洗浄することによりルテニウム由来メタセシス触媒を除去するため。
  • トランス-4,5-ジヒドロキシ-1,2-ジチアンなどのさまざまなアルキルジスルフィドの還元に対する還元剤。
水溶性の試薬であり、ジスルフィドの選択的還元に使用されます。DTTよりも高い安定性を示し、質量分析での使用に有用です。
注意
保管条件:湿気から保護してください。
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C4706-2G:
C4706-BULK:
C4706-10G:
C4706-VAR:
C4706-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride
Yost Julianne M et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
Grubbs, R. H.
Org. React., 22, 123-123 (2004)
Selective reduction of disulfides by tris (2-carboxyethyl) phosphine.
Burns JA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2650 (1991)
Selective reduction of disulfides by tris(2-carboxyethyl)phosphine
Burns, J. A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2648 (1991)
Purification technique for the removal of ruthenium from olefin metathesis reaction products
Maynard, H. D.; Grubbs, R. J.
Tetrahedron Letters, 40, 4137-4137 (1999)