蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
116-118 °C (lit.)
118-120 °C
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL
absolute ethanol: 10 part(lit.)
water: soluble 10 parts(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
SMILES記法
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22790-VAR-F:
22790-50G-F:
22790-BULK-F:
22790-1KG-F:
22790-250G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック