製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
97.5-102.5%
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
溶解性
H2O: soluble
適合性
SDS-PAGE tested
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI Key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- TCEP.HCL lowers reactive oxygen species levels.
- It increases glutathione levels and mitochondrial content.
- It has anti-cancer effects.
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
68957-VAR:
68957-10G:
68957-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
プロトコル
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.