蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 4-クロロ-1H-キノリン-2-オンのo-アルキル化とそれに続くスマイルス転位による2-アミノ-4-クロロキノリン類の合成
- 塩基としての炭酸カリウムの存在下でのヒドロキシベンズアルデヒドとの反応による2-(ホルミルアリロキシ)アセトアミドの合成
- アルミニウムトリフレートを触媒として用いるベンズヒドロールの直接アミノ化によるビアリールアミン誘導体の合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0267-VAR:
C0267-BULK:
C0267-100G:
C0267-1KG:
C0267-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.