安全性情報
T7193
Sigma-Aldrich
トリズマ®プリセット結晶
BioPerformance Certified, pH 7.0, average Mw 154.8
別名:
トリス結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
認証
suitable for EPA 537.1
フォーム
crystalline powder
分子量
average Mw 154.8
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.0
有効pH範囲
7.0-9.0
溶解性
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水に溶かして0.1 Mの溶液を作製します。 pH調整は不要です。保証された精度:±0.1 pH単位。
トリスは温度係数が大きいため、希望の温度で希望の最終pHを実現できるよう、混合物を選択します。
5~25℃では、pHは1℃あたり平均0.03 pH単位低下します。
25~37℃では、pHは1℃あたり平均0.025 pH単位低下します。
様々な濃度が必要な場合は、溶液のpHに濃度の影響があることに注意してください。
本製品は細胞培養試験済みです。また、エンドトキシン低値であることが試験により確認され、ヌクレアーゼおよびプロテアーゼ不検出についても分析により確認されました。
その他情報
この製品は、Trisma塩基とTrizma HClをあらかじめ混合したもので、一般的なpH値のトリスバッファーの調製に使用できます。
一部のpH電極では、Trisバッファーで正確な結果が得られません。
調製ノート
Trizma溶液はオートクレーブできます。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7193-100G:
T7193-BULK-PC:
T7193-BULK:
T7193-250G:
T7193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.