Merck
B1252
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素-メタノール 溶液
14% in methanol
別名:
BF3 メタノール, BF3MeOH, トリフルオロボラン, フッ化ホウ素-メタノール, 三フッ化ホウ素-メタノール, 三フッ化ホウ素-メタノール複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · MeOH
CAS番号:
分子量:
99.85
Beilstein:
3611499
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
濃度
12-16% (titration by NaOH)
14% in methanol
密度
0.859 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI Key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロボラン-メタノール(BF-M)は、エステル化試薬です。BF-Mは、脂肪酸のエステル化のための強力な酸触媒です。アセチル化された色素を容易に開裂し、フリーのアミノ基を生成します。BF-Mは、植物油のトランスエステル化を触媒し、バイオディーゼルを生成します。
アプリケーション
アセトアニリドの脱アセチル化に使用されます。また、異なる種類のシアニン系色素を含むアミノ基の合成の研究、および脂肪酸メチルエステルの調製に使用されます。
包装
ねじブタ付き瓶
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1252-VAR:
B1252-250ML:4548173188713
B1252-500ML:4548173188720
B1252-BULK:
B1252-5ML:4548173188737
B1252-1L:4548173188706
B1252-100ML:4548173188690
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron trifluoride-methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Deacylation of N-Acetylated Amines with Alcohol and Boron Trifluoride.
Acta Chemica Scandinavica, 8, 529-530 (1954)
Martin Trépanier et al.
Applied and environmental microbiology, 71(9), 5341-5347 (2005-09-10)
Lipids are the major form of carbon storage in arbuscular-mycorrhizal fungi. We studied fatty acid synthesis by Glomus intraradices and Gigaspora rosea. [(14)C]Acetate and [(14)C]sucrose were incorporated into a synthetic culture medium to test fatty acid synthetic ability in germinating
Eun-Young Kim et al.
Molecular neurobiology, 57(9), 3860-3874 (2020-07-03)
Early life and adulthood stress increase vulnerability for mental illness, and eventually trigger depression. N-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) have antidepressant effects, but their effect on rats exposed to combined stress has been not investigated. This study aimed to investigate
Donghee Kim et al.
The British journal of nutrition, 121(2), 137-145 (2018-12-07)
Conversion of α-linolenic acid (ALA) into the longer chain n-3 PUFA has been suggested to be affected by the dietary intake of linoleic acid (LA), but the mechanism is not well known. Therefore, the purpose of this study was to