Merck
175501
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素ジエチルエーテラート
for synthesis
別名:
ボロントリフルオリドエチルエーテラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · O(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
141.93
Beilstein:
3909607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
4.2 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
expl. lim.
36 %
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
三フッ化ホウ素ジエチルエーテラートまたは三フッ化ホウ素エーテル錯体は、有機合成における三フッ化ホウ素(BF3)の便利な供給源として、広く使用されている有機化合物です。求電子試薬を活性化するルイス酸としても使用されます。
アプリケーション
用途の広いLewis酸試薬です。
芳香族シクロプロピルケトンから[3+2]環化付加によりシクロペンチルインド-ルやシクロヘプチル[b]インド-ルを合成する際に用いる触媒です。
包装
25 mL封印ボトルを、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下するおそれがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
137.3 °F - closed cup
引火点(℃)
58.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175501-1L:
175501-BULK:
175501-4X25ML:
175501-PZ:
175501-100ML:
175501-500ML:
175501-VAR:
175501-4L:
175501-5ML:
175501-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
European Journal of Organic Chemistry, 5378-5378 (2006)
George R Pettit et al.
Journal of natural products, 74(9), 1922-1930 (2011-09-09)
The synthesis of bis-steroidal pyrazines derived from 3-oxo-11,21-dihydroxypregna-4,17(20)-diene (4) and glycosylation of a D-ring side chain with α-L-rhamnose have been summarized. Rearrangement of steroidal pyrazine 10 to 14 was found to occur with boron triflouride etherate. Glycosylation of pyrazine 10
M S F Lie Ken Jie et al.
Chemistry and physics of lipids, 125(2), 93-101 (2003-09-23)
Methyl santalbate (methyl trans-11-octadecen-9-ynoate) from Sandal wood seed oil, Santalbum alum) was epoxidized to methyl trans-11,12-epoxy-octadec-9-ynoate (1). Treatment of compound 1 with tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, and boron trifluoride etherate gave the corresponding anti- (2a) (57%) and syn- (2b) (35%) fluorohydrin derivatives
Kevin M McQuaid et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 402-403 (2008-12-23)
C-H bond functionalization enables strategically new approaches to the synthesis of complex organic molecules including biologically active compounds, research probes and functional organic materials. To address the shortcomings of transition metal catalyzed processes, we have developed a new approach to
Hui Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(13), 4008-4012 (2011-06-03)
Twenty-one 4α-acyloxy-2-chloropodophyllotoxin derivatives (5a-u), whose C-4 spatial configuration was mainly stereocontrolled by the configuration of C-2 chlorine atom, were unexpectedly prepared by the reaction of 2-chloropodophyllotoxin with carboxylic acids in the presence of BF(3)·Et(2)O. Compared with ordinary esterifications of carboxylic