Merck
434280
Sigma-Aldrich
ボロン トリフルオリド テトラヒドロフラン錯体
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
別名:
BF3·THF, 三フッ化ホウ素THF錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · THF
CAS番号:
分子量:
139.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
含みます
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
180 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
InChI Key
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に必要な反応物または試薬:
  • アルコールとカルボニルの脱酸素的フッ素化
  • メタクリレート-PEG-メタクリレート-三フッ化ホウ素自己ドープゲル重合体電解質の合成
  • ヒドロホウ素化-ジビニルフェロセンの酸化
以下のような生物活性のある分子の合成に関与する試薬:
  • NK1受容体アンタゴニスト
  • 複合ポリケチド天然産物
  • 選択的セロトニン再取込み阻害薬
重合開始剤として広く用います。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
189.5 °F - closed cup
引火点(℃)
87.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
434280-500ML:
434280-100ML:
434280-BULK:
434280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)