安全性情報
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
フォーム:
liquid
蒸気圧
85 Pa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
524 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
82 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 10 °C
密度
0.875 g/cm3 at 20 °C
アナリシスノート
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体