Merck
359963
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素 二水和物
96%
別名:
Boron fluoride dihydrate, Trifluoroborane dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
103.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.316 (lit.)
密度
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].FB(F)F
InChI
1S/BF3.2H2O/c2-1(3)4;;/h;2*1H2
InChI Key
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
三フッ化ホウ素二水和物は、次の用途で使用できます。
  • 置換フェノールとアセト酢酸メチルとの反応により4-メチルクマリン誘導体を合成するペヒマン縮合の活性化剤。
  • ベンゾキサジン重合の開始剤。
  • ヒドロキシフェニルアルキル/アリールケトンを生成するフェノールエステルの位置選択的フリース転位における触媒。
  • 塩化メチレン-無水酢酸溶媒存在下でのカンフェンとホルムアルデヒドとの反応による8-ヒドロキシメチルトリサイクレンアセテートの調製における触媒。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
359963-VAR:
359963-500ML:4548173139241
359963-100ML:4548173139234
359963-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cationic polymerization of benzoxazine monomers by boron trifluoride complex.
Cid JA, et al.
Polymers & Polymer Composites, 7(6), 409-420 (1999)
BF3-H2O catalyzed Fries rearrangement of phenolic esters
Prakash GKS, et al.
Catalysis Letters, 114(1), 24-29 (2007)
Terpene-formaldehyde reactions. II. d-Limonene
Blomquist AT and Himics RJ
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1156-1159 (1968)
Pechmann reaction promoted by boron trifluoride dihydrate.
Stoyanov E and Mezger J.
Molecules (Basel), 10(7), 762-766 (2005)
Diego Méndez et al.
Biochemical pharmacology, 183, 114341-114341 (2020-11-17)
Platelets are the smallest blood cells, and their activation (platelet cohesion or aggregation) at sites of vascular injury is essential for thrombus formation. Since the use of antiplatelet therapy is an unsolved problem, there are now focused and innovative efforts