Merck
307912
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素ジブチルエーテラート
別名:
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
CAS番号:
分子量:
198.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307912-500ML:
307912-BULK:
307912-VAR:
307912-100ML:
307912-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)