Merck
359955
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素-酢酸錯体
98%
別名:
三フッ化ホウ素-酢酸 (1:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · 2CH3COOH
CAS番号:
分子量:
187.91
Beilstein:
3686517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
密度
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
InChI Key
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
三フッ化ホウ素酢酸は、有機合成においてさまざまな用途に使用できる多用途のルイス酸触媒です。エステル化、フリーデルクラフツ反応、酸化、フリース転位、重合反応などのさまざまな反応の触媒として使用されます。
アプリケーション
三フッ化ホウ素酢酸錯体は、フラナフィンの全合成における重要なステップであるフリース転位反応におけるルイス酸触媒として使用されます。環状カルバメートを形成するための第一級スルホンアミドの分子内アミノ化反応における助触媒としても使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359955-1L:
359955-250ML:
359955-VAR:
359955-BULK:
359955-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)