Merck
218847
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素メチルエーテラート
別名:
(Dimethyl ether)trifluoroboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · O(CH3)2
CAS番号:
分子量:
113.87
Beilstein:
3613739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
自己発火温度
455 °F
expl. lim.
21.6 %
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.308 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218847-VAR:
218847-50G:
218847-10KG:
218847-BULK:
218847-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)