Merck
E50000
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸エチル
99%
別名:
トリフルオロ酢酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
142.08
Beilstein:
1761411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.307 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフルオロ酢酸エチルは、下記の用途で使用することができます:
  • 芳香族イノンからのトリフルオロメチル基を含むシクロペンテノンまたはフランの合成。
  • 4-ジメチルアミノピリジンの触媒によるアニリンの選択的トリフルオロアセチル化。
  • トリフルオロアセチルトリメチルシラン(CF3COSiMe3)の2段階電気合成における出発原料として。
  • トリフルオロ酢酸エステル/ケトンのアルキルアリールケトンとのメタセシス反応による、トリフルオロメチルケトンの生成。
  • 置換フルオロベンゼンからのo-フッ素化トリフルオロアセトフェノンの合成。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
E50000-100G:
E50000-VAR:
E50000-BULK:
E50000-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-(Trifluoromethyl) cyclopentenones and 2-(Trifluoromethyl) furans by Reductive Trifluoroacetylation of Ynones
Zhang T and Maekawa H
Organic Letters, 19(24), 6602-6605 (2017)
Highly selective trifluoroacetic ester/ketone metathesis: an efficient approach to trifluoromethyl ketones and esters
Zhou Y, et al.
Tetrahedron, 70(31), 4668-4674 (2014)
Non-defluorinative electrochemical silylation of ethyl trifluoroacetate: a practical synthesis of trifluoroacetyltrimethylsilane via its ethyltrimethylsilyl ketal
Bordeau M, et al.
Tetrahedron Letters, 44(19), 3741-3744 (2003)
Xiaoyan Li et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 47(9), 852-859 (2016-05-26)
Uridine 5'-diphosphate N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) is a natural UDP-monosaccharide donor for bacterial glycosyltransferases, while uridine 5'-diphosphate N-trifluoacetyl glucosamine (UDP-GlcNTFA) is its synthetic mimic. The chemoenzymatic synthesis of UDP-GlcNAc and UDP-GlcNTFA was attempted by three recombinant enzymes. Recombinant N-acetylhexosamine 1-kinase was used
A new, convenient and selective 4-dimethylaminopyridine-catalyzed trifluoroacetylation of anilines with ethyl trifluoroacetate
Prashad M, et al.
Tetrahedron Letters, 41(51), 9957-9961 (2000)